Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
1640,00 zł
Quality Segment
agency
IDF 220, according to ISO 29981
sterility
non-sterile
product line
NutriSelect® Plus
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , ammonium sulfate, 3 g/L , casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , L-cysteine hydrochloride, monohydrate, 0.5 g/L , dipotassium hydrogen phosphate, 4.8 g/L , Galactooligosaccharide, 10 g/L , magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L , Potassium dihydrogen phosphate, 3 g/L , sodium propionate, 15 g/L , yeast extract, 1 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
6.3±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Bifidobacterium Spp.
General description
Application
Preparation Note
For selective isolation of Bifidobacteria add contents of 2 x 25 ml vials of Lithium mupirocin Supplement (Cat. No. 69732). Mix carefully to avoid the formation of air bubbles and dispense as desired.
Note: This medium being sensitive to heat, excessive heat treatment may therefore indicatively influence the properties of the medium. For more selectivity Glacial acetic acid (Bifido Selective Supplement B, Cat. No. 90577) may also be added. After addition of Bifido Selective Supplement B pH of the medium will shift to the acidic side, which does not affect the performance of the medium.
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description NutriSelect® Plus, powder, for Bifidobacterium Spp., pack of 500 g | description ≥99.0% |
| suitability Bifidobacterium Spp. | suitability - |
| agency IDF 220, according to ISO 29981 | agency - |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename - |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - |
| application(s) food and beverages | application(s) - |
| form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?