Przejdź do
44178
1-Phenyldodecane
analytical standard
Synonim(y):
Dodecylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
348,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)11CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.43
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-591-8
Beilstein/REAXYS Number:
1909107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.482
bp
185-188 °C/15 mmHg (lit.), 331 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
InChI key
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1132391254034342
Benzene analytical standard
Supelco
12540
Benzene
description
analytical standard
description
97%
description
analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥99.5% (GC)
assay
97%
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Phenyldodecane
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)