Przejdź do
44878
cis-11-Eicosenoic acid
analytical standard
Synonim(y):
Gondoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.51
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1727313
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.4606 (lit.)
mp
23-24 °C (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-
InChI key
BITHHVVYSMSWAG-KTKRTIGZSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E36353126412540
Benzene analytical standard
Supelco
12540
Benzene
description
analytical standard
description
≥99% (capillary GC)
description
PESTANAL®, analytical standard
description
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
-
assay
≥99.9% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-11-Eicosenoic acid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)