Przejdź do
44925
DL-Homocysteine
analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-4-mercaptobutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
352,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.18
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-222-9
Beilstein/REAXYS Number:
1721683
MDL number:
eCl@ss:
32129103
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95% (T)
optical activity
[α]/D 0±1°, c = 1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
232-233 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
InChI key
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
DL-Homocysteine may be used as an analytical reference standard for the quantification of homocysteine in biological samples using different chromatography techniques.
Biochem/physiol Actions
Increased plasma homocysteine is a risk factor for coronary heart disease and carcinogenesis; may be a marker for tumor cell growth.
Analysis Note
identification (LS-MS): identity conforms
Disclaimer
store under argon
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Homocysteine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)