The connector used for this electrode body has the fitting LEMO type FFS.0A.250.FTAE33.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Electrode Body ISE (Philips IS-561) was used to incorporate solvent polymeric membranes, during an experimental investigation done to study the correlation between the chemical structure and potentiometric ion-selectivity of biscrown ether derivatives.
For mounting of ion-selective membranes, electrode connecting wires (Cat. No. 45135, 45136) not included
Glass electrode spare part 74396
Glass electrode spare part 74396
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What type of connector does this probe utilize?