Przejdź do
45486
Fenfuram
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Methyl-3-furoic anilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-421-5
Beilstein/REAXYS Number:
153863
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Aby zapytać o ten produkt 45486, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1occc1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9-11(7-8-15-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,13,14)
InChI key
JFSPBVWPKOEZCB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)