Przejdź do
46145
Europium(III)-tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
purum p.a., suitable for NMR (spectroscopy)
Synonim(y):
Eu(dpm)3, Europium-tris(dipivaloylmethane), Resolve-Al, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Eu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
701.77
EC Number:
239-565-5
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4167338
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum p.a.
reaction suitability
core: europium, reagent type: inorganic catalyst
mp
187-191 °C
suitability
suitable for NMR (spectroscopy)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Eu](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Eu/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI key
DVUACRCEVJAWMS-LWTKGLMZSA-K
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)