Przejdź do
46148
Corticosterone
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
11β,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Kendall’s Compound B, Reichstein’s Substance H
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.46
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-019-6
Beilstein/REAXYS Number:
2339601
MDL number:
eCl@ss:
25140904
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
179-183 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
General description
Corticosterone is one of the principal steroids secreted by the rat adrenal gland and found in rat plasma.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Corticosterone may be used as a reference standard in the determination of corticosterone in plasma samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27840235135C2505
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥98.5% (HPLC)
description
Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
description
≥92%
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥92%
mp
179-183 °C (lit.)
mp
179-183 °C
mp
-
mp
179-183 °C (lit.)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corticosterone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)