Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 772,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COO(CH2)17CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.96
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-476-5
Beilstein/REAXYS Number:
1807499
MDL number:
772,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
functional group
ester
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
InChI key
NKBWPOSQERPBFI-UHFFFAOYSA-N
General description
Stearyl stearate is the ester of stearic acid and 1-octadecanol.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Stearyl stearate may be used as a model lipid to stain contact lenses in evaluating the lipid-degrading ability of the cholesterol esterase enzyme produced from Pseudomonas aeruginosa.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearyl stearate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?