Przejdź do
47271
3-Fluorophenol
purum, ≥97.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.10
EC Number:
206-748-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1904536
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.514 (lit.), n20/D 1.516
bp
178 °C (lit.)
mp
8-12 °C (lit.)
density
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
InChI key
SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)