Przejdź do
47748
D-(−)-Fructose
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Laevulosum (Fructosum), D-Levulose, Fruit sugar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-333-3
Beilstein/REAXYS Number:
1239004
MDL number:
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
solid
impurities
≤0.5% water
color
colorless
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 15 ml, methanol: soluble 1 gm in 14 ml, H2O: freely soluble, acetone: freely soluble (Hot), acetone: slightly soluble, pyridine: soluble
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Application
D-(−)-Fructose has been used as a test compound for investigating the enzyme that catalyzes the synthesis of activator for phosphofructokinase termed “activation factor” by utilizing ATP and D-fructose-6-P.
Biochem/physiol Actions
D-(−)-Fructose can enhance mood and gastrointestinal disturbances in fructose malabsorbers. It also possess metabolic and endocrine impact that shows that increased consumption of fructose is a contributing factor in the development of obesity and the accompanying metabolic abnormalities observed in the insulin resistance syndrome.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F351047739F9048
description
tested according to Ph. Eur.
description
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
description
98.0-102.0% dry basis, meets USP testing specifications
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
acetone: slightly soluble, pyridine: soluble, acetone: freely soluble (Hot), H2O: freely soluble, alcohol: soluble 1 gm in 15 ml, methanol: soluble 1 gm in 14 ml
solubility
790 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 790 g/L at 20 °C
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystalline
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
useful pH range
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Fructose
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)