Przejdź do
49152
D-(+)-Glucose
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Dextrosum (Glucosum), Dextrose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
597,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
597,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
crystalline powder
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5146G5767G6152
description
tested according to Ph. Eur.
description
Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
description
ACS reagent
description
suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
-
solubility
H2O: 2g + 15 mL, clear, colorless
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
color
white
color
-
color
colorless
color
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)