Przejdź do
49909
Lanolin
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Adeps lanae, Wool fat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
823,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
232-348-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
823,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
autoignition temp.
833 °F
General description
Lanolin is a wool fat. It is a semisolid of high viscosity. Contact allergy to lanolin (wool alcohols), an important sensitizer, in a central London teaching hospital patch-test population has been reported. Simplified extraction of organochlorine and organophosphorus pesticides, frequently found in lanolin, has been proposed. It is utilized as an emulsifier in pharmaceutical and cosmetic formulations.
Application
Lanolin was used to compose the lanolin ointment to estimate the release kinetics of izotretinon and heparin from various semisolid dosage forms by UV-VIS spectroscopy. It was used to prepare the emulsified aqueous solutions containing crystalline dicarboxylic acid. It may be added as excipient to compose a nanoscale-dispersed eye ointment (NDEO) for the treatment of severe evaporative dry eye.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13568801356905H1426000
USP
USP
1356880
Lanolin
description
tested according to Ph. Eur.
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
USP
agency
USP
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lanolin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)