Przejdź do
50439
Perchloric acid
0.01 M HClO4 in water (0.01N), eluent for IC
Synonim(y):
Perchloric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Concentration:
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
General description
This eluent for ion chromatography is determined by potentiometric titration. Content and expiry date can be found on the certificate.
Application
Metrohm IC Application note AN-O-039 :Organic acids in samples from biogas production by ion-exclusion chromatography after dialysis
Metrohm IC Application note AN-O-040 :Borate in seawater
Metrohm IC Application note AN-S-281 :Inorganic and organic anions in wine applying Inline Ultrafiltration
Preparation Note
Prepared with perchloric acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
311413244252
description
0.01 M HClO4 in water (0.01N), eluent for IC
description
ACS reagent, 60%
description
ACS reagent, 70%
concentration
0.01 M HClO4 in water (0.01N)
concentration
60%
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
toxicology assay: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchloric acid
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Salve. Vorrei sapere il grado di diluizione grazie
    1 answer
    1. This is a 0.01M perchloric acid solution in water.