Przejdź do
51535
Methyl heneicosanoate
analytical standard
Synonim(y):
Heneicosanoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)19COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.58
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-994-0
Beilstein/REAXYS Number:
1792879
MDL number:
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl heneicosanoate can find applications as an internal standard in the quantitative determination of fatty acids and their isomers composition using gas chromatography method of analysis (GC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H3265H51491800166
USP
USP
1800166
Heneicosane
description
analytical standard
description
~99% (capillary GC), crystalline
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
assay
≥98.5% (GC)
assay
~99% (capillary GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl heneicosanoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)