Przejdź do
52181
Gymnemagenin
analytical standard
Synonim(y):
Olean-12-ene-3β,16β,21β,22α,23,28-hexol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.71
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC1(C)C[C@H]2C3=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@]3(C)C[C@H](O)[C@@]2(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H50O6/c1-25(2)13-18-17-7-8-20-26(3)11-10-21(33)27(4,15-31)19(26)9-12-28(20,5)29(17,6)14-22(34)30(18,16-32)24(36)23(25)35/h7,18-24,31-36H,8-16H2,1-6H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
VKJLHZZPVLQJKG-ABHKXHSUSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1302247PHL80466PHL80420
Gymnemagenin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1302247
Gymnemagenin
Gymnemagenin phyproof® Reference Substance
PHL80466
Gymnemagenin
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gymnemagenin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)