Przejdź do
52183
Hexacosane
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)24CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1705609
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
55-58 °C
application(s)
cosmetics
food and beverages
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
InChI key
HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
241687H638952203
Hexacosane analytical standard
Supelco
52183
Hexacosane
description
analytical standard
description
99%
description
≥99% (capillary GC)
description
analytical standard
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
petroleum
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexacosane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)