Przejdź do
53280
Hippuric acid
≥97.0% (T)
Synonim(y):
N-Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CONHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
EC Number:
207-806-3
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1073987
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (T)
mp
187-191 °C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Akr1b1(24192)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hippuric acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)