Merck
53480
4-Methylcatechol
purum, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Dihydroxytoluene, 4-Methyl-1,2-benzenediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
EC Number:
207-214-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
636512
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥95.0% (HPLC)
bp
251 °C (lit.)
mp
64-66 °C, 67-69 °C (lit.)
density
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)