Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7NOS · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.63
EC Number:
250-824-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3911455
MDL number:
eCl@ss:
32150319
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +22.5±1°, c = 2.5% in 5 M HCl
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white
mp
185-191 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@H]1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
InChI key
ZSEGSUBKDDEALH-DFWYDOINSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?