Przejdź do
54850
3-Hydroxybenzyl alcohol
purum, ≥98.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
EC Number:
210-633-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2041500
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
mp
69-72 °C
SMILES string
OCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)