Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2390,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1C3=Cc4c(cc(O)c(O)c4C(=O)C(O)=C3)[C@H]5Oc6cc(O)cc(O)c6C[C@H]5O
InChI
1S/C29H24O12/c30-11-3-17(32)15-8-21(36)28(40-23(15)5-11)10-1-13-14(7-20(35)27(39)25(13)26(38)19(34)2-10)29-22(37)9-16-18(33)4-12(31)6-24(16)41-29/h1-7,21-22,28-33,35-37,39H,8-9H2,(H,34,38)/t21-,22-,28-,29-/m1/s1
InChI key
IPMYMEWFZKHGAX-ZKSIBHASSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Theaflavin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?