Przejdź do
56982
Potassium phthalate monobasic
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.5-100.5% (HPLC)
Synonim(y):
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCC6H4COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
3637128
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.5-100.5% (HPLC)
form
solid
quality
LiChropur™
technique(s)
LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable, HPLC: suitable
loss
≤0.5% loss on drying
pH
3.0-5.0
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 10 applications on large gels, clear, colorless (hot)
λ
10 % in H2O (hot)
UV absorption
λ: 330 nm Amax: ≤0.05, λ: 340 nm Amax: ≤0.03, λ: 350 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phthalate monobasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)