Przejdź do
57740
Iodobenzene
puriss., ≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.01
EC Number:
209-719-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1446140
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
contains
silver wool as stabilizer
refractive index
n20/D 1.62 (lit.), n20/D 1.620
bp
188 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
1.830 g/mL at 20 °C, 1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iodobenzene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)