Przejdź do
57750
2-Iodobenzyl alcohol
purum, ≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.03
EC Number:
225-933-2
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2079487
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
mp
89-92 °C
SMILES string
OCc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChI key
WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)