Merck
58320
D-(−)-Isoascorbic acid
purum, ≥99.0% (RT)
Synonim(y):
D-erythro-Hex-2-enoic acid γ-lactone, D-Araboascorbic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.12
EC Number:
201-928-0
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
84271
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥99.0% (RT)
optical activity
[α]20/D −16.0±1.5°, c = 1% in H2O
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-DUZGATOHSA-N
Other Notes
Starting material for the synthesis of chiral building blocks
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Isoascorbic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)