Przejdź do
60134
Potassium chloride solution
conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
eCl@ss:
32160703
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
0.1 M KCl
conductivity
12.90 mS/cm at 25 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
single component solution
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Analyticalstandard for calibration and verification of conductivity measurementequipment.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
601376014260136
description
conductance standard A acc. to ISO 7888, 0.1 M KCl
description
~3 M KCl, saturated with silver chloride
description
BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
description
conductance standard B acc. to ISO 7888, 0.01 M KCl
format
single component solution
format
-
format
-
format
single component solution
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
conductivity
12.90 mS/cm at 25 °C
conductivity
-
conductivity
-
conductivity
1.41 mS/cm at 25 °C
concentration
0.1 M KCl
concentration
~3 M KCl
concentration
~1 M in H2O
concentration
0.01 M KCl
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Conductivityinwastewater
-
-
Conductivityinwastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)