Przejdź do
60360
Potassium phthalate monobasic
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Synonim(y):
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCC6H4COOK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-889-4
Beilstein/REAXYS Number:
3637128
MDL number:
Assay:
≥99.5% (T)
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
solid
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium phthalate monobasic (KHP) is the monopotassium salt of pthalic acid. It has been proposed as a certified reference material (CRM) under ISO/IEC 17025 and ISO Guide 34 accreditation. Its spectral shift, multiplicity, solubility and relaxation times in different solvents have been reported.
Application
Potassium phthalate monobasic may be used as a primary standard in acidimetric titration and also to prepare potassium phthalate buffer solution for pH calibration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1799221465960357
description
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
description
ACS reagent, acidimetric standard
description
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
form
solid
form
crystals
form
-
form
-
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
solubility
water: soluble (93 g/l at 30 °C (86 °F))
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.5% (T)
assay
99.95-100.05% dry basis
assay
-
assay
>99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
reference material
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP), Fe: ≤5 ppm, Na: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phthalate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?