Przejdź do
60397
Potassium ionophore III
Selectophore™, function tested
Synonim(y):
2-Dodecyl-2-methyl-1,3-propanediyl bis[N-[5′-nitro(benzo-15-crown-5)-4′-yl]carbamate], BME 44
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
961,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H70N4O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
967.06
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
quality
function tested
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(C)(COC(=O)Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O)COC(=O)Nc3cc4OCCOCCOCCOCCOc4cc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C46H70N4O18/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-46(2,34-67-44(51)47-36-30-40-42(32-38(36)49(53)54)65-28-24-61-20-16-57-14-18-59-22-26-63-40)35-68-45(52)48-37-31-41-43(33-39(37)50(55)56)66-29-25-62-21-17-58-15-19-60-23-27-64-41/h30-33H,3-29,34-35H2,1-2H3,(H,47,51)(H,48,52)
InChI key
ATWXVVNLVXXTQN-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Potassium ionophore III may be used to formulate the ion-selective poly(vinyl chloride) (PVC) membranes as a part of potentiometric sensors used in potentiometric electric tongue for food analysis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Ionophore used in solvent polymeric membrane electrodes for the assay of K+, especially in body fluids
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
717346308624894
description
Selectophore™, function tested
description
Selectophore™, function tested
description
Selectophore™, function tested
description
Selectophore™
product line
Selectophore™
product line
Selectophore™
product line
Selectophore™
product line
Selectophore™
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
-
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)