Przejdź do
60742
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 35-60 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
grade
high-purity grade
Quality Segment
description
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
form
powder or crystals
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
500 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
200-500 μm, 35-60 mesh
pore size
0.8 cm3/g pore volume
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium (III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation leading to form uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Silica gel may be used in separation of single-walled carbon nanotube (SWNT) by simple filtration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
236802236845
Silica gel high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
Silica gel
description
high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
description
high-purity grade (Davisil Grade 636), pore size 60 Å, 35-60 mesh particle size
description
(DAVISIL® LC150Å, 315-500μm), 35-60 mesh, pore size 150 Å
matrix
Silica
matrix
Silica
matrix
Silica
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
pore size
0.8 cm3/g pore volume
pore size
60 Å, 0.75 cm3/g pore volume
pore size
150 Å, 1.15 cm3/g pore volume
matrix active group
silica
matrix active group
silica
matrix active group
silica
particle size
35-60 mesh, 200-500 μm
particle size
35-60 mesh, 250-500 μm
particle size
35-60 mesh, 315-500 μm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)