Przejdź do
62850
L-Lysine solution
purum, 50% in H2O
Synonim(y):
(S)-2,6-Diaminocaproic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1722531
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
optical activity
[α]20/D +13.0±1°, c = 2% in 6 M HCl
concentration
50% in H2O
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)