Przejdź do
66005BC
SimPlate® Bakterie grupy coli i E. coli ogółem
BioControl, Quantitative results for Coliforms and E. coli from food and environmental samples in just 24 hours
Synonim(y):
CEC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Material:
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Suitability:
coliforms: Escherichia coli
Feature:
fluorescent indicator
Produkt 66005BC nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
size
100 tests
product line
SimPlate
form
dry powder
shelf life
6‑18 mo.
feature
fluorescent indicator
manufacturer/tradename
BioControl Systems 66005-100, BioControl Systems 66005-500
storage condition
dry media
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with SimPlate (65009BC)
storage temp.
room temp
suitability
coliforms: Escherichia coli
General description
Metoda SimPlate dla bakterii z grupy coli i E. col i (CEc) służy do wykrywania i ilościowego oznaczania populacji bakterii z grupy coli i E. col i. Opiera się ona na opatentowanej technologii zdefiniowanego substratu (DST), która utożsamia obecność bakterii z grupy coli i E. coli z obecnością odpowiednio Β-galaktozydazy i Β-glukuronidazy. Mieszanina pożywki i próbki jest dozowana do urządzenia SimPlate i inkubowana przez 24-28 godzin. Całkowita liczba bakterii z grupy coli i E. coli jest określana poprzez zliczanie dołków o zmienionym kolorze i odniesienie do tabeli konwersji SimPlate. Kolorowe studzienki wskazują na obecność bakterii z grupy coli, a fluoryzujące studzienki wskazują na obecność bakterii E. coli. Urządzenie SimPlate jest pakowane oddzielnie.
Application
Binary Detection Technology®
Features and Benefits
  • Wyniki ogólnej liczby bakterii coli i E. coli są dostępne z jednej płytki. Opatentowane pożywki chromogenne i opatentowane urządzenie do płytkowania ze studzienkami izolacyjnymi zapewniają łatwe zliczanie wyników. Ponieważ wyniki nie zależą od tworzenia się gazu, wyniki są łatwiejsze do interpretacji niż w przypadku metod opartych na probówkach lub błonach.
  • Podczas gdy inne metody posiewu wymagają podwójnego posiewu próbek, a standardowa metoda MPN wymaga wielu rozcieńczeń i co najmniej dziewięciu probówek z pożywką, SimPlate został zatwierdzony, aby zapewnić równoważne wyniki przy użyciu tylko jednej płytki. W połączeniu z redukcją niezbędnych rozcieńczeń próbek, możliwą dzięki szerokiemu zakresowi zliczania płytki (1-738), SimPlate zmniejsza objętość pożywki i liczbę testów wymaganych dla każdej próbki, pomagając obniżyć ogólne koszty testów.
Other Notes
Wymagane do użycia: Urządzenie SimPlate (65009BC)
2 packages of 50 single-test vials (66004-100), or 1 package of 50 multi-test (10 tests/vial) vials (66004-500)
Legal Information
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • SimPlate Coliform & E. coli (CEc) Single Dose Fill, 100 test
    Karta charakterystyki
  • SimPlate Coliform & E. coli (CEc) Multi-Dose Fill, 500 test
    Karta charakterystyki
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)