Przejdź do
66930
N-Methyl-D-glucamine
ReagentPlus®, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
213,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.21
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-506-9
Beilstein/REAXYS Number:
385906
MDL number:
eCl@ss:
32160703
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D −16.5±0.5°, c = 2% in H2O
autoignition temp.
~662 °F
mp
126-131 °C, 129-131.5 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤20 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
General description
N-Methyl-D-glucamine, also known as Meglumine, is a sorbitol-derived amino sugar. It acts as a catalyst in one-pot synthesis of pyranopyrazole derivatives.
Application
N-Methyl-D-glucamine is utilized as:
  • An ion exchange resin due to its high affinity and selectivity for specific ions
  • A buffering agent to remove boron from an aqueous solution
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2004FLUH9AD3B2131379140
Meglumina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1379140
Meglumina
description
ReagentPlus®, ≥99.0% (T)
description
99.0-100.5% (titration)
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-100.5% (titration)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
cation traces
K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤20 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methyl-D-glucamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the optimal volume of HCl to use in order to achieve a pH of 7.3 when using N-Methyl-D-glucamine (P/N: 66930) in a patch clamp solution without adding any additional Na+ ions?
    1 answer
    1. To neutralize 0.5 L of 120 mM 66930 solution, it is recommended to use 8 ml of 0.5 N HCl to adjust the pH to 8, and then dilute the HCl (e.g. 0.1 N) to titrate to pH 7.3. This approach can help avoid the drastic drop in pH.
      Helpful?
  2. When preparing a solution for patch clamping, what is the best optimal amount of HCL to use for ensuring that NaOH will not be required to maintain pH 7.3? F
    1 answer
    1. The necessary amount of HCl would need to be determined by the end-user. It is recommended to record the initial pH value prior to the addition of HCl. After recording the intial pH, add small increments of HCl (1-2 mL). The molarity of the HCL must also be considered when adding incremental volumes. A 1M HCl would be considered fairly dilute. Higher concentrations would require volume adjustments. Record the pH value after 5 minutes of stirring.
      For further questions or concerns, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.