Merck
68007
2-Methyl-6-nitroaniline
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
2-Amino-3-nitrotoluene, 6-Nitro-o-toluidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
EC Number:
209-329-6
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1868029
eCl@ss:
32160703
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
mp
93-96 °C
SMILES string
Cc1cccc(c1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-2-4-6(7(5)8)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
FCMRHMPITHLLLA-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)