Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.03
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Concentration:
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
Form:
liquid
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
concentration
0.1 M (COOH)2 (0.2N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Metrohm IC application note AN-C-139: Cations andamines in the water-steam cycle.
Metrohm IC application note AN-C-138: Zinc,nickel, calcium, and magnesium in borated water of a pressurized water reactor(PWR).
Metrohm IC application note AN-C-113:Determination of lysine and standard cations in a lysine sample.
Metrohm IC application note AN-C-138: Zinc,nickel, calcium, and magnesium in borated water of a pressurized water reactor(PWR).
Metrohm IC application note AN-C-113:Determination of lysine and standard cations in a lysine sample.
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.1 M (COOH)2 (0.2N), eluent concentrate for IC | description 98% | description purified grade, 99.999% trace metals basis | description analytical standard |
| concentration 0.1 M (COOH)2 (0.2N) | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form powder or crystals | form powder or crystals | form - |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?