Przejdź do
68630
(N-Methylphenylamino)triphenylphosphonium iodide
purum, ≥98.0% (NT)
Synonim(y):
Murahashi reagent, N-Methylanilinotriphenylphosphonium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H23INP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.34
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4075159
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (NT)
mp
237-242 °C (dec.)
SMILES string
[I-].CN(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Other Notes
Reagent used for the activation of alcohols; reaction of the active intermediate with amines, thiols and azides to the respective derivatives; C-Alkylation or C-arylation of allylic alcohols
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)