Merck
69489
Methyltrioxorhenium(VII)
purum, ≥98.0% (gas-volumetric)
Synonim(y):
MTO, Methylrhenium(VII) trioxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3ReO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
Beilstein/REAXYS Number:
3927932
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (gas-volumetric)
mp
111 °C (lit.), 112-113 °C
SMILES string
C[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/CH3.3O.Re/h1H3;;;;
InChI key
PQTLALPZRPFYIT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Versatile and efficient catalyst soluble in water and organic solvents; e.g. olefin oxidation, olefin metathesis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)