Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
8395193
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10.0% water (calc. from elemental analysis)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN/C(NCCSCC1=CC=C(CN(C)C)O1)=C\[N+]([O-])=O.O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(8-16(18)19)15-6-7-22-10-12-5-4-11(21-12)9-17(2,3)20/h4-5,8,14-15H,6-7,9-10H2,1-3H3/b13-8+
InChI key
DFJVUWAHTQPQCV-MDWZMJQESA-N
General description
Ranitidine N-oxide is a metabolite of the histamine antagonist drug ranitidine, which is prescribed for the treatment of duodenal and gastric ulcers.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?