Przejdź do
71406
Sodium citrate tribasic dihydrate
purum p.a., ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
202,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.10
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-675-3
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
MDL number:
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C8532
description
purum p.a., ≥99.0% (NT)
description
Molecular Biology, ≥99%
grade
purum p.a.
grade
Molecular Biology
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
powder or crystals
solubility
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 mg/mL
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium citrate tribasic dihydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)