Przejdź do
72015
Sodium tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]borate trihydrate
Selectophore™
Synonim(y):
HFPB, Tetrakis[3,5-bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-2-propyl)phenyl]boron sodium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H36BF48NaO8 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1836.65
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
powder
SMILES string
O.O.O.[Na+].COC(c1cc(cc(c1)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C56H36BF48O8.Na.3H2O/c1-106-33(41(58,59)60,42(61,62)63)21-9-22(34(107-2,43(64,65)66)44(67,68)69)14-29(13-21)57(30-15-23(35(108-3,45(70,71)72)46(73,74)75)10-24(16-30)36(109-4,47(76,77)78)48(79,80)81,31-17-25(37(110-5,49(82,83)84)50(85,86)87)11-26(18-31)38(111-6,51(88,89)90)52(91,92)93)32-19-27(39(112-7,53(94,95)96)54(97,98)99)12-28(20-32)40(113-8,55(100,101)102)56(103,104)105;;;;/h9-20H,1-8H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI key
HQYSIIBSDLWUEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Lipophilic ion exchanger for ion-selective membrane electrodes; Lipophilic salt as additive in membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7201760588
description
Selectophore™
description
Selectophore™
description
Selectophore™
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
product line
Selectophore™
product line
Selectophore™
form
powder
form
powder
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)