Przejdź do
73580
Astra Blue
Synonim(y):
Astra Blue Base 6 GLL, Basic Blue 140
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H52CuN14O6S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1068.75
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
suitability
suitable for microscopy
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)