Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
Quality Segment
grade
analytical standard
vapor density
7.52 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
809 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.05 %, 189 °F, 7.73 %, 215 °F
sustainability
Sustainability features
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.3% water
refractive index
n20/D 1.429-1.432, n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 99% | description 99%, FCC, FG | description ≥99%, natural (US), FG |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade - | grade Fragrance grade, FG, Kosher, Halal | grade Halal, FG, Kosher, natural (US), Fragrance grade |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 99% | assay 99% | assay ≥99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triacetin
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?