Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
352,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
9.27 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 133.2 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
446 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
330 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.), 32-34 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description 99% | description analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| autoignition temp. 446 °F | autoignition temp. 446 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonadecane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?