Przejdź do
74632
Rebaudioside M
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Kaur-16-en-18-oic acid, 13-[(O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]-, O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl ester, (4α)-, Rebaudioside X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H90O33
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1291.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%10O)O)O)CO)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O[C@]32C[C@]4([C@H]([C@]5([C@@H]([C@](CCC5)(C)C(=O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O
InChI key
GSGVXNMGMKBGQU-PHESRWQRSA-N
General description
Rebaudioside M is a diterpene glycoside isolated from Stevia rebaudiana leaves. Rebaudioside M is a zero-calorie sweetener and has a clean sweet taste with slight bitter or licorine aftertaste.
Application
<ul>
<li><strong>Acute and two-week effects of neotame, stevia rebaudioside M and sucrose-sweetened biscuits on postprandial appetite and endocrine response in adults with overweight/obesity</strong>: This randomized crossover trial examines how Rebaudioside M impacts appetite regulation and hormonal responses after consumption, providing insights into its application in dietary management and obesity control (Gibbons et al., 2024).</li>
<li><strong>Dynamic characteristics of sweetness and bitterness and their correlation with chemical structures for six steviol glycosides</strong>: Research detailing the sensory profiles of Rebaudioside M among other glycosides, useful for optimizing flavor profiles in sweetener development and food science applications (Tian et al., 2022).</li>
</ul>
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rebaudioside M
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)