Przejdź do
74650
L-Norvaline
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(S)-(+)-2-Aminopentanoic acid, (S)-2-Aminovaleric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
EC Number:
229-543-3
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721162
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (NT)
optical activity
[α]20/D +25±1°, c = 10% in 20% HCl
ign. residue
≤0.05%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Other Notes
Competitive inhibitor of ornithine carbamyltransferase (transcarbamylase)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norvaline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)