Przejdź do
75752
Dimethyl oxalate
purum, ≥99.0% (GC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCOCOOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
EC Number:
209-053-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1071744
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
bp
163.5 °C (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
density
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
InChI key
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)