Przejdź do
75770
Oxamide
purum, ≥98.0% (N)
Synonim(y):
Oxalic acid diamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2COCONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.07
EC Number:
207-442-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1743262
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥98.0% (N)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)C(N)=O
InChI
1S/C2H4N2O2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)
InChI key
YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)