Przejdź do
75908
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 5 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2770,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150313
2770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
2.5% (solids)
particle size
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Analysis Note
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
724399405090305
description
size: 5 μm
description
size: 3 μm
description
analytical standard, size: 10 μm
description
analytical standard, size: 1 μm
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension, particles
form
particles, aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
particle size
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
particle size
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
concentration
2.5% (solids)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)