Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.421 (lit.), n20/D 1.422
bp
213-214 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥98%, FCC, FG | description 97% | description natural, 98%, FG |
| grade analytical standard | grade FG, Kosher, Halal, Fragrance grade | grade - | grade FG, Halal, Fragrance grade, Kosher, natural |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥98% | assay 97% | assay 98% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl nonanoate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?