Przejdź do
76552
Polystyrene (low molecular) Standard ReadyCal Set M(p) ~250-65000
suitable for gel permeation chromatography (GPC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
Other Notes
ReadyCal Standards are polymer cocktails pre-weighed into autosampler vials for the convenient calibration of GPC/SEC/GFC systems.
This kit contains 10 sets of 3 color-coded vials, each containing four polystyrenes of different molar masses. Molar masses range from ~266 to ~66,000 Da and are carefully selected so that polymer traces are baseline separated.
Sufficient material provided for at least 10 calibrations.
Suitable for calibrations in THF, toluene, DMF, DMAc, chloroform, TCB, DCB and NMP.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
879768150681434
description
suitable for gel permeation chromatography (GPC)
description
suitable for gel permeation chromatography (GPC)
description
suitable for gel permeation chromatography (GPC)
description
suitable for gel permeation chromatography (GPC)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)